Stampa…
2-Chloro-6-methylquinoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR901673-10G OR901673-1G OR901673-5G
APOSOR901673-10GEA 377 EUR
APOSOR901673-10G APOSOR901673-1G APOSOR901673-5G
2-Chloro-6-methylquinoline 98%
2-Chloro-6-methylquinoline
Formula: C₁₀H₈ClN
Peso molecolare: 177,6302 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00462389
CAS Number: 4295-11-8