Methyl-2-quinolyl ether 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Methoxyquinoline
OR901672-1G
OR901672-5G
APOSOR901672-1GEA
120
EUR
APOSOR901672-1G
APOSOR901672-5G
Methyl-2-quinolyl ether 98%
Methyl-2-quinolyl ether
Formula:
C₁₀H₉NO Peso molecolare: 159,19 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01070847 CAS Number: 6931-16-4 |