Stampa…
2,8-Dichloroquinoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR901662-10G OR901662-1G OR901662-25G
APOSOR901662-10GEA 158 EUR
APOSOR901662-10G APOSOR901662-1G APOSOR901662-25G
2,8-Dichloroquinoline 98%
2,8-Dichloroquinoline
Formula: C₉H₅Cl₂N
Peso molecolare: 198,0500 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00832077
CAS Number: 4470-83-1