Stampa…
2-Chloro-8-methylquinoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR901660-1G OR901660-5G
APOSOR901660-1GEA 0 EUR
APOSOR901660-1G APOSOR901660-5G
2-Chloro-8-methylquinoline 98%
2-Chloro-8-methylquinoline
Formula: C₁₀H₈ClN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11108682
CAS Number: 4225-85-8