Stampa…
tert-Butyl-4-((tosyloxy)methyl)piperidine-1-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Boc-4-(tosyloxymethyl)piperidine, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-(tosyloxymethyl)piperidine, tert-Butyl 4-((tosyloxy)methyl)piperidine-1-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-[(p-toluenesulphonyloxy)methyl]piperidine
OR901658-1G OR901658-25G OR901658-5G
APOSOR901658-1GEA 56.8 EUR
APOSOR901658-1G APOSOR901658-25G APOSOR901658-5G
tert-Butyl-4-((tosyloxy)methyl)piperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-4-((tosyloxy)methyl)piperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₈H₂₇NO₅S
Peso molecolare: 369,48 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05864740
CAS Number: 166815-96-9