Stampa…
8-Methyl-2-quinolinol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 8-Methylquinolin-2(1H)-one, 8-Methyl-2(1H)-quinolinone
OR901652-1G OR901652-5G
APOSOR901652-1GEA 168 EUR
APOSOR901652-1G APOSOR901652-5G
8-Methyl-2-quinolinol 98%
8-Methyl-2-quinolinol
Formula: C₁₀H₉NO
Peso molecolare: 159,1846 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13195790
CAS Number: 4053-36-5