Stampa…
3-Methoxypyridine-2-carbaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methoxypicolinaldehyde
OR901629-1G OR901629-5G
APOSOR901629-1GEA 190 EUR
APOSOR901629-1G APOSOR901629-5G
3-Methoxypyridine-2-carbaldehyde 97%
3-Methoxypyridine-2-carbaldehyde
Formula: C₇H₇NO₂
Peso molecolare: 137,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05664031
CAS Number: 1849-53-2