Stampa…
2-Cyano-3-methoxypyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methoxypicolinonitrile, 3-methoxypyridine-2-carbonitrile
OR901628-1G OR901628-25G OR901628-5G
APOSOR901628-1GEA 118 EUR
APOSOR901628-1G APOSOR901628-25G APOSOR901628-5G
2-Cyano-3-methoxypyridine 98%
2-Cyano-3-methoxypyridine
Formula: C₇H₆N₂O
Peso molecolare: 134,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07374875
CAS Number: 24059-89-0