6-Methyl-2-quinolinol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
6-Methylquinolin-2(1H)-one
OR901618-10G
OR901618-1G
OR901618-5G
APOSOR901618-10GEA
902
EUR
APOSOR901618-10G
APOSOR901618-1G
APOSOR901618-5G
6-Methyl-2-quinolinol 98%
6-Methyl-2-quinolinol
Formula:
C₁₀H₉NO Peso molecolare: 159,1846 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08236767 CAS Number: 4053-34-3 |