Stampa…
Methyl-5-nitropicolinate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR901602-1G OR901602-5G OR901602-25G
APOSOR901602-1GEA 75.4 EUR
APOSOR901602-1G APOSOR901602-5G APOSOR901602-25G
Methyl-5-nitropicolinate 98%
Methyl-5-nitropicolinate
Formula: C₇H₆N₂O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09062740
CAS Number: 29682-14-2