Stampa…
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-methyl-1-propenyl)-1,3,2-dioxaborolane 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (2-Methyl-1-propenyl)boronic acid Pinacol ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-methylprop-1-en-1-yl)-1,3,2-dioxaborolane
OR901569-10G OR901569-1G OR901569-25G
APOSOR901569-10GEA 292 EUR
APOSOR901569-10G APOSOR901569-1G APOSOR901569-25G
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-methyl-1-propenyl)-1,3,2-dioxaborolane 98%
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-methyl-1-propenyl)-1,3,2-dioxaborolane
Formula: C₁₀H₁₉BO₂
Peso molecolare: 182,07 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09842762
CAS Number: 126689-00-7