Stampa…
5-Bromopyridine-3-sulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR9015-1G OR9015-250MG
APOSOR9015-1GEA 280 EUR
APOSOR9015-1G APOSOR9015-250MG
5-Bromopyridine-3-sulphonyl chloride 97%
5-Bromopyridine-3-sulphonyl chloride
Formula: C₅H₃BrClNO₂S
Punto di fusione: 60…63 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08235263
CAS Number: 65001-21-0
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III