Stampa…
1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR901254-100G OR901254-500G
APOSOR901254-100GEA 78.3 EUR
APOSOR901254-100G APOSOR901254-500G
1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine 98%
1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine
Formula: C₆H₁₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003181
CAS Number: 2955-88-6
UN: 1993
ADR: 3,III