2-(Chloromethyl)benzimidazole 96%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₇ClN₂ Punto di fusione: 141…148 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005602 CAS Number: 4857-04-9 EINECS: 225-452-8 |