Stampa…
4-Aminobenzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Hydroxymethyl)aniline, (4-Aminophenyl)methanol
OR9011-100G OR9011-25G OR9011-5G
APOSOR9011-100GEA 108 EUR
APOSOR9011-100G APOSOR9011-25G APOSOR9011-5G
4-Aminobenzyl alcohol 98%
4-Aminobenzyl alcohol
Formula: C₇H₉NO
Peso molecolare: 123,15 g/mol
Punto di fusione: 61…63 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00014782
CAS Number: 623-04-1
EINECS: 210-767-5