Stampa…
Ethyl isoxazole-4-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR900850-1G OR900850-250MG
APOSOR900850-1GEA 176 EUR
APOSOR900850-1G APOSOR900850-250MG
Ethyl isoxazole-4-carboxylate 95%
Ethyl isoxazole-4-carboxylate
Formula: C₆H₇NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368244
CAS Number: 80370-40-7