Stampa…
(6-Bromo-3-pyridinyl)methanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-5-(hydroxymethyl)pyridine, 2-Bromo-5-pyridinemethanol, (6-Bromopyridin-3-yl)methanol
OR900843-10G OR900843-25G
APOSOR900843-10GEA 98.9 EUR
APOSOR900843-10G APOSOR900843-25G
(6-Bromo-3-pyridinyl)methanol 98%
(6-Bromo-3-pyridinyl)methanol
Formula: C₆H₆BrNO
Peso molecolare: 188,02 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04974508
CAS Number: 122306-01-8