4-Bromothiophene-2-methanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Bromo-2-thiophenemethanol, (4-Bromothiophen-2-yl)methanol, 4-Bromo-2-(hydroxymethyl)thiophene
OR900842-100G
OR900842-25G
OR900842-5G
APOSOR900842-100GEA
865
EUR
APOSOR900842-100G
APOSOR900842-25G
APOSOR900842-5G
4-Bromothiophene-2-methanol 98%
4-Bromothiophene-2-methanol
Formula:
C₅H₅BrOS Peso molecolare: 193,07 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04115392 CAS Number: 79757-77-0 |