Stampa…
3-(3-Hydroxyphenyl)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Cyano-3'-hydroxybiphenyl
OR900820-1G OR900820-5G
APOSOR900820-1GEA 147 EUR
APOSOR900820-1G APOSOR900820-5G
3-(3-Hydroxyphenyl)benzonitrile 98%
3-(3-Hydroxyphenyl)benzonitrile
Formula: C₁₃H₉NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05854256
CAS Number: 154848-43-8