Stampa…
5-Bromo-2-thiophenesulphonyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Bromo-2-thiophenesulphonyl Chloride, 5-Bromothiophene-2-sulphonyl chloride
OR9008-25G OR9008-5G
APOSOR9008-25GEA 39.4 EUR
APOSOR9008-25G APOSOR9008-5G
5-Bromo-2-thiophenesulphonyl chloride 98%
5-Bromo-2-thiophenesulphonyl chloride
Formula: C₄H₂BrClO₂S₂
Peso molecolare: 261,55 g/mol
Punto di ebollizione: 99…102 °C/0,5mmHg
Punto di fusione: 39…44 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00084909
CAS Number: 55854-46-1
UN: 3261
ADR: 8,II