Stampa…
(3-Tolyloxy)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(m-Tolyloxy)acetic acid, (3-Methylphenoxy)acetic acid
OR900712-25G OR900712-5G
APOSOR900712-25GEA 274 EUR
APOSOR900712-25G APOSOR900712-5G
(3-Tolyloxy)acetic acid 98%
(3-Tolyloxy)acetic acid
Formula: (C₆H₄(CH₃))OCH₂COOH
Peso molecolare: 166,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014358
CAS Number: 1643-15-8