(2-Tolyloxy)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR900710-100G
OR900710-25G
APOSOR900710-100GEA
469
EUR
APOSOR900710-100G
APOSOR900710-25G
(2-Tolyloxy)acetic acid 98%
(2-Tolyloxy)acetic acid
Formula:
(C₆H₄CH₃)OCH₂COOH Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014354 CAS Number: 1878-49-5 |