Stampa…
Propoxybenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Phenyl propyl ether
OR900706-1G OR900706-5G
APOSOR900706-1GEA 219 EUR
APOSOR900706-1G APOSOR900706-5G
Propoxybenzene 98%
Propoxybenzene
Formula: C₉H₁₂O
Peso molecolare: 136,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039935
CAS Number: 622-85-5