m-Toluenesulphonyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
3-Toluenesulphonyl chloride, Toluene-3-sulphonyl chloride, Toluene-m-sulphonyl chloride
Formula:
C₇H₇ClO₂S Peso molecolare: 190.65 g/mol Punto di ebollizione: 252…253 °C Punto di fusione: 11.7 Densità: 1.314 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 107.2 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051747 CAS Number: 1899-93-0 UN: 3265 ADR: 8 II |