Stampa…
(4-Tolyloxy)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR900698-100G OR900698-25G
APOSOR900698-100GEA 345 EUR
APOSOR900698-100G APOSOR900698-25G
(4-Tolyloxy)acetic acid 98%
(4-Tolyloxy)acetic acid
Formula: (C₆H₄(CH₃))OCH₂COOH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014365
CAS Number: 940-64-7