Stampa…
2-(4-Bromophenyl)propan-2-amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-alpha,alpha-dimethylbenzylamine
OR900669-10G OR900669-1G OR900669-5G
APOSOR900669-10GEA 1080 EUR
APOSOR900669-10G APOSOR900669-1G APOSOR900669-5G
2-(4-Bromophenyl)propan-2-amine 98%
2-(4-Bromophenyl)propan-2-amine
Formula: C₉H₁₂BrN
Peso molecolare: 214,11 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06797600
CAS Number: 17797-12-5