3-Chloro-4-methoxyphenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR900665-10G
OR900665-1G
OR900665-5G
APOSOR900665-10GEA
1010
EUR
APOSOR900665-10G
APOSOR900665-1G
APOSOR900665-5G
3-Chloro-4-methoxyphenol 95%
3-Chloro-4-methoxyphenol
Formula:
C₇H₇ClO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
CAS Number:
18093-12-4 |