Stampa…
1,4-Phenylenediacetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR900642-100G OR900642-25G
APOSOR900642-100GEA 261 EUR
APOSOR900642-100G APOSOR900642-25G
1,4-Phenylenediacetic acid 97%
1,4-Phenylenediacetic acid
Formula: C₁₀H₁₀O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004354
CAS Number: 7325-46-4