(2-Bromophenoxy)acetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR900608-1G
OR900608-25G
OR900608-5G
APOSOR900608-1GEA
97.4
EUR
APOSOR900608-1G
APOSOR900608-25G
APOSOR900608-5G
(2-Bromophenoxy)acetic acid 97%
(2-Bromophenoxy)acetic acid
Formula:
(C₆H₄Br)OCH₂COOH Peso molecolare: 231,05 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00234407 CAS Number: 1879-56-7 |