Stampa…
1-(Dimethylamino)cyclohexanecarbonitrile 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR900600-1G OR900600-25G OR900600-5G
APOSOR900600-1GEA 102 EUR
APOSOR900600-1G APOSOR900600-25G APOSOR900600-5G
1-(Dimethylamino)cyclohexanecarbonitrile 96%
1-(Dimethylamino)cyclohexanecarbonitrile
Formula: C₉H₁₆N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00086186
CAS Number: 16499-30-2