Stampa…
2-Thiophenesulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Thiophene-2-sulphonyl chloride
OR9006-100G OR9006-25G OR9006-5G
APOSOR9006-100GEA 328 EUR
APOSOR9006-100G APOSOR9006-25G APOSOR9006-5G
2-Thiophenesulphonyl chloride 97%
2-Thiophenesulphonyl chloride
Formula: C₄H₃ClO₂S₂
Peso molecolare: 182,65 g/mol
Punto di ebollizione: 130…132 °C/14mmHg
Punto di fusione: 29…32 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005426
CAS Number: 16629-19-9
EINECS: 240-677-1
UN: 3261
ADR: 8,II