Stampa…
4-Chloro-2-methylbenzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR900545-10G OR900545-1G OR900545-5G
APOSOR900545-10GEA 495 EUR
APOSOR900545-10G APOSOR900545-1G APOSOR900545-5G
4-Chloro-2-methylbenzyl alcohol 98%
4-Chloro-2-methylbenzyl alcohol
Formula: C₈H₉ClO
Peso molecolare: 156,61 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06201140
CAS Number: 129716-11-6