Stampa…
2-(3-Methoxyphenyl)-2-methylpropanenitrile 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR900540-1G OR900540-5G
APOSOR900540-1GEA 165 EUR
APOSOR900540-1G APOSOR900540-5G
2-(3-Methoxyphenyl)-2-methylpropanenitrile 96%
2-(3-Methoxyphenyl)-2-methylpropanenitrile
Formula: C₁₁H₁₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09414739
CAS Number: 17653-93-9