Stampa…
Boc-N-Me-Dl-Val-Oh 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR900527-1G OR900527-5G
APOSOR900527-1GEA 126 EUR
APOSOR900527-1G APOSOR900527-5G
Boc-N-Me-Dl-Val-Oh 97%
Boc-N-Me-Dl-Val-Oh
Formula: C₁₁H₂₁NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153317
CAS Number: 13850-91-4