Stampa…
4-(Diethylamino)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR900360-100G OR900360-25G OR900360-5G
APOSOR900360-100GEA 648 EUR
APOSOR900360-100G APOSOR900360-25G APOSOR900360-5G
4-(Diethylamino)benzonitrile 98%
4-(Diethylamino)benzonitrile
Formula: C₁₁H₁₄N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00019754
CAS Number: 2873-90-7