Naphthalene-2-carboxamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Naphthylamide, 2-Naphthamide
OR900347-1G
OR900347-25G
OR900347-5G
APOSOR900347-1GEA
58.2
EUR
APOSOR900347-1G
APOSOR900347-25G
APOSOR900347-5G
Naphthalene-2-carboxamide 98%
Naphthalene-2-carboxamide
Formula:
C₁₁H₉NO Peso molecolare: 171,20 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016812 CAS Number: 2243-82-5 |