Stampa…
4-Butoxybenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR900343-100G OR900343-25G
APOSOR900343-100GEA 556 EUR
APOSOR900343-100G APOSOR900343-25G
4-Butoxybenzonitrile 98%
4-Butoxybenzonitrile
Formula: C₁₁H₁₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043482
CAS Number: 5203-14-5