Stampa…
4-Ethoxybenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: p-Ethoxybenzonitrile
OR900340-100G OR900340-25G
APOSOR900340-100GEA 270 EUR
APOSOR900340-100G APOSOR900340-25G
4-Ethoxybenzonitrile 98%
4-Ethoxybenzonitrile
Formula: C₉H₉NO
Peso molecolare: 147,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001819
CAS Number: 25117-74-2