Stampa…
4-(Cyclopropylamino)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR900312-1G OR900312-25G OR900312-5G
APOSOR900312-1GEA 132 EUR
APOSOR900312-1G APOSOR900312-25G APOSOR900312-5G
4-(Cyclopropylamino)benzonitrile 98%
4-(Cyclopropylamino)benzonitrile
Formula: C₁₀H₁₀N₂
Peso molecolare: 158,20 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11135501
CAS Number: 1019607-55-6