Naphthol yellow S
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR9003-25G
OR9003-100G
APOSOR9003-25GEA
94.4
EUR
APOSOR9003-25G
APOSOR9003-100G
Naphthol yellow S
Naphthol yellow S
Formula:
C₁₀H₆N₂O₈S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003958 CAS Number: 846-70-8 EINECS: 212-690-2 |