Stampa…
4-(Tetrahydropyran-4-yl)phenylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Oxan-4-yl)aniline
OR900268-1G OR900268-250MG
APOSOR900268-1GEA 244 EUR
APOSOR900268-1G APOSOR900268-250MG
4-(Tetrahydropyran-4-yl)phenylamine 98%
4-(Tetrahydropyran-4-yl)phenylamine
Formula: C₁₁H₁₅NO
Peso molecolare: 177,2429 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11506022
CAS Number: 62071-40-3