Stampa…
2-Cyclohepten-1-one 90%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Cyclohept-2-enone
OR900263-10G OR900263-25G
APOSOR900263-10GEA 105 EUR
APOSOR900263-10G APOSOR900263-25G
2-Cyclohepten-1-one 90%
2-Cyclohepten-1-one
Formula: C₇H₁₀O
Peso molecolare: 110,16 g/mol
Densità: 0,988 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 68 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004157
CAS Number: 1121-66-0