Stampa…
3-(Trimethylsilyl)-2-propyn-1-ol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Trimethylsilyl)propargyl alcohol
OR900149-100G OR900149-10G OR900149-25G
APOSOR900149-100GEA 669 EUR
APOSOR900149-100G APOSOR900149-10G APOSOR900149-25G
3-(Trimethylsilyl)-2-propyn-1-ol 98%
3-(Trimethylsilyl)-2-propyn-1-ol
Formula: C₆H₁₂OSi
Peso molecolare: 128,25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002913
CAS Number: 5272-36-6