Stampa…
1-Benzylpyrrolidine-3-carbonitrile 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR900130-1G OR900130-5G
APOSOR900130-1GEA 74.2 EUR
APOSOR900130-1G APOSOR900130-5G
1-Benzylpyrrolidine-3-carbonitrile 96%
1-Benzylpyrrolidine-3-carbonitrile
Formula: C₁₂H₁₄N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05662780
CAS Number: 10603-52-8