Stampa…
N-(2-Chloroethyl)benzamide 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR900111-25G OR900111-5G
APOSOR900111-25GEA 197 EUR
APOSOR900111-25G APOSOR900111-5G
N-(2-Chloroethyl)benzamide 96%
N-(2-Chloroethyl)benzamide
Formula: C₉H₁₀ClNO
Peso molecolare: 183.635 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000964
CAS Number: 26385-07-9