Stampa…
Methyl indoline-5-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR900065-10G OR900065-1G OR900065-5G
APOSOR900065-10GEA 633 EUR
APOSOR900065-10G APOSOR900065-1G APOSOR900065-5G
Methyl indoline-5-carboxylate 98%
Methyl indoline-5-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
Peso molecolare: 177,1998 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07371630
CAS Number: 141452-01-9