Stampa…
2-Chloro-5-hydroxypyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8994-100G OR8994-25G OR8994-500G
APOSOR8994-100GEA 202 EUR
APOSOR8994-100G APOSOR8994-25G APOSOR8994-500G
2-Chloro-5-hydroxypyridine 98%
2-Chloro-5-hydroxypyridine
Formula: C₅H₄ClNO
Punto di fusione: 158…160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234050
CAS Number: 41288-96-4