Stampa…
3-Bromopropionic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Bromopropanoic acid
OR8993-100G OR8993-500G
APOSOR8993-100GEA 114 EUR
APOSOR8993-100G APOSOR8993-500G
3-Bromopropionic acid 98%
3-Bromopropionic acid
Formula: BrH₂CCH₂COOH
Peso molecolare: 152,98 g/mol
Punto di ebollizione: 142 °C
Punto di fusione: 63 °C
Densità: 1,48 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002763
CAS Number: 590-92-1
UN: 3261
ADR: 8,III