Stampa…
1,2,2,3-Tetrachloropropane 99%
Fornitore: Apollo Scientific
OR8992-1G OR8992-5G OR8992-10G
APOSOR8992-1GEA 80 EUR
APOSOR8992-1G APOSOR8992-5G APOSOR8992-10G
1,2,2,3-Tetrachloropropane 99%
1,2,2,3-Tetrachloropropane
Formula: ClH₂CCCl₂CH₂Cl
Peso molecolare: 181,88 g/mol
Punto di ebollizione: 87…88 °C/50mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039362
CAS Number: 13116-53-5