Diethyl-2-chloro-3-oxosuccinate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₁₁ClO₅ Punto di ebollizione: 98 °C/0,5mmHg Densità: 1,23 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04114359 CAS Number: 34034-87-2 UN: 3265 ADR: 8,III |